Stampa…
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-BOC-N,N-Bis(2-chloroethyl)amine
OR315132-5G OR315132-100G OR315132-25G
APOSOR315132-5GEA 26.3 EUR
APOSOR315132-5G APOSOR315132-100G APOSOR315132-25G
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate
Formula: C₉H₁₇Cl₂NO₂
Peso molecolare: 242,1428 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06858679
CAS Number: 118753-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III