Stampa…
4,6-Dibromodibenzothiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Dibromodibenzo[b,d]thiophene
OR315130-5G OR315130-25G
APOSOR315130-5GEA 159 EUR
APOSOR315130-5G APOSOR315130-25G
4,6-Dibromodibenzothiophene
4,6-Dibromodibenzothiophene
Formula: C₁₂H₆Br₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18451473
CAS Number: 669773-34-6