Stampa…
2-Bromodibenzofuran 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromodibenzo[b,d]furan
OR315129-100G OR315129-25G OR315129-5G
APOSOR315129-100GEA 137 EUR
APOSOR315129-100G APOSOR315129-25G APOSOR315129-5G
2-Bromodibenzofuran 98%
2-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
Peso molecolare: 247,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092338
CAS Number: 86-76-0