Stampa…
4-Bromodibenzofuran 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromodibenzo[b,d]furan
OR315128-10G OR315128-25G OR315128-100G
APOSOR315128-10GEA 82.9 EUR
APOSOR315128-10G APOSOR315128-25G APOSOR315128-100G
4-Bromodibenzofuran 97%
4-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
Peso molecolare: 247,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185685
CAS Number: 89827-45-2