Stampa…
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315124-1G OR315124-5G OR315124-25G
APOSOR315124-1GEA 31.9 EUR
APOSOR315124-1G APOSOR315124-5G APOSOR315124-25G
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid
Formula: C6H6O4
Punto di fusione: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03274472
CAS Number: 6338-41-6