Stampa…
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315121-250MG OR315121-1G OR315121-5G
APOSOR315121-250MGEA 109 EUR
APOSOR315121-250MG APOSOR315121-1G APOSOR315121-5G
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
5-Bromo-2-ethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,0491 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226235
CAS Number: 38749-90-5