Stampa…
5-Amino-2-methoxy-3-picoline hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxy-5-methylpyridin-3-amine, 3-Amino-6-methoxy-5-methylpyridine
OR315115-10G OR315115-5G
APOSOR315115-10GEA 101 EUR
APOSOR315115-10G APOSOR315115-5G
5-Amino-2-methoxy-3-picoline hydrochloride 97%
5-Amino-2-methoxy-3-picoline hydrochloride
Formula: C₇H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 138,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972417
CAS Number: 867012-70-2