Stampa…
2-Chloro-4-chloromethylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-(chloromethyl)pyridine
OR315110-25G OR315110-5G
APOSOR315110-25GEA 415 EUR
APOSOR315110-25G APOSOR315110-5G
2-Chloro-4-chloromethylpyridine 97%
2-Chloro-4-chloromethylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991655
CAS Number: 101990-73-2