Stampa…
2-Amino-3-bromopyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315104-1G OR315104-250MG OR315104-5G
APOSOR315104-1GEA 89.9 EUR
APOSOR315104-1G APOSOR315104-250MG APOSOR315104-5G
2-Amino-3-bromopyrazine 95%
2-Amino-3-bromopyrazine
Formula: C₄H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909692
CAS Number: 21943-12-4