Stampa…
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315101-100G OR315101-25G OR315101-5G
APOSOR315101-100GEA 1840 EUR
APOSOR315101-100G APOSOR315101-25G APOSOR315101-5G
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08688592
CAS Number: 286946-77-8