Stampa…
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3-bromo-2-picoline
OR315100-1G OR315100-5G
APOSOR315100-1GEA 74.2 EUR
APOSOR315100-1G APOSOR315100-5G
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Peso molecolare: 187,0372 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08060462
CAS Number: 186593-43-1