Stampa…
Methyl-4-methylnicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-methylnicotinate
OR315098-1G OR315098-10G OR315098-5G
APOSOR315098-1GEA 78.6 EUR
APOSOR315098-1G APOSOR315098-10G APOSOR315098-5G
Methyl-4-methylnicotinate 98%
Methyl-4-methylnicotinate
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258869
CAS Number: 33402-75-4