Stampa…
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-Bromo-2-pyrazinecarboxylate
OR315096-1G OR315096-5G OR315096-10G
APOSOR315096-1GEA 59.7 EUR
APOSOR315096-1G APOSOR315096-5G APOSOR315096-10G
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08753935
CAS Number: 51171-02-9