Stampa…
2-(Chloromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR315094-1G OR315094-5G OR315094-10G
APOSOR315094-1GEA 144 EUR
APOSOR315094-1G APOSOR315094-5G APOSOR315094-10G
2-(Chloromethyl)pyrimidine
2-(Chloromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796203
CAS Number: 54198-88-8