Stampa…
3-Aminopicolinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-pyridine-2-carboxylic acid amide
OR315090-1G OR315090-10G OR315090-5G
APOSOR315090-1GEA 68.4 EUR
APOSOR315090-1G APOSOR315090-10G APOSOR315090-5G
3-Aminopicolinamide 98%
3-Aminopicolinamide
Formula: C6H7N3O
Peso molecolare: 137,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658329
CAS Number: 50608-99-6