Stampa…
5-Amino-2,3-dichloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315086-25G OR315086-5G
APOSOR315086-25GEA 150 EUR
APOSOR315086-25G APOSOR315086-5G
5-Amino-2,3-dichloropyridine 98%
5-Amino-2,3-dichloropyridine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840434
CAS Number: 98121-41-6