Stampa…
2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315083-1G OR315083-5G OR315083-10G
APOSOR315083-1GEA 105 EUR
APOSOR315083-1G APOSOR315083-5G APOSOR315083-10G
2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
2-Bromo-5-chloronicotinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 65550-79-0