Stampa…
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine
OR315074-10G OR315074-1G OR315074-5G
APOSOR315074-10GEA 294 EUR
APOSOR315074-10G APOSOR315074-1G APOSOR315074-5G
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Peso molecolare: 203,0400 g/mol
Punto di fusione: 44…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662394
CAS Number: 135795-46-9