Stampa…
3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Amino-2-methoxy-6-methylpyridine
OR315073-1G OR315073-5G OR315073-25G
APOSOR315073-1GEA 78.6 EUR
APOSOR315073-1G APOSOR315073-5G APOSOR315073-25G
3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
3-Amino-2-methoxy-6-picoline
Formula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095079
CAS Number: 186413-79-6