Stampa…
1-Hydroxyethylferrocene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ferrocenylethanol, (1-Hydroxyethyl)ferrocene, α-Hydroxyethylferrocene
OR315064-1G OR315064-5G
APOSOR315064-1GEA 0 EUR
APOSOR315064-1G APOSOR315064-5G
1-Hydroxyethylferrocene
1-Hydroxyethylferrocene
Formula: C₁₂H₅FeO
Peso molecolare: 221,01 g/mol
Punto di fusione: 76…79 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013752
CAS Number: 1277-49-2