Stampa…
Ferroceneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315060-1G OR315060-5G
APOSOR315060-1GEA 93.1 EUR
APOSOR315060-1G APOSOR315060-5G
Ferroceneboronic acid 95%
Ferroceneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₁BFeO₂
Peso molecolare: 229,85 g/mol
Punto di fusione: 145…150 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059074
CAS Number: 12152-94-2
EINECS: 235-272-1