Stampa…
4-Methyl-1-naphthoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic acid
OR315051-100G OR315051-25G OR315051-5G
APOSOR315051-100GEA 271 EUR
APOSOR315051-100G APOSOR315051-25G APOSOR315051-5G
4-Methyl-1-naphthoic acid
4-Methyl-1-naphthoic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671557
CAS Number: 4488-40-8