Stampa…
N-Boc-D-prolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (R)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-t-Boc-D-prolinol, (R)-(+)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, (R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol, Boc-D-Prolinol
OR315048-1G OR315048-25G OR315048-5G
APOSOR315048-1GEA 49.5 EUR
APOSOR315048-1G APOSOR315048-25G APOSOR315048-5G
N-Boc-D-prolinol
N-Boc-D-prolinol
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Peso molecolare: 201,3 g/mol
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040580
CAS Number: 83435-58-9