Stampa…
3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315044-1G OR315044-5G
APOSOR315044-1GEA 0 EUR
APOSOR315044-1G APOSOR315044-5G
3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Formula: C₇H₈N₂O
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025907
CAS Number: 20348-23-6