Stampa…
1-Isoquinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
OR315042-100G OR315042-25G OR315042-5G
APOSOR315042-100GEA 408 EUR
APOSOR315042-100G APOSOR315042-25G APOSOR315042-5G
1-Isoquinolinol
1-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 212…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006899
CAS Number: 491-30-5