Stampa…
Isoquinoline-1-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR315041-1G OR315041-5G
APOSOR315041-1GEA 0 EUR
APOSOR315041-1G APOSOR315041-5G
Isoquinoline-1-amine
Isoquinoline-1-amine
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024137
CAS Number: 1532-84-9