1-Chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆ClN Punto di ebollizione: 274…275 °C/768mmHg Punto di fusione: 31…36 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00024134 CAS Number: 19493-44-8 |