Stampa…
3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazole
OR315037-25G OR315037-5G
APOSOR315037-25GEA 101 EUR
APOSOR315037-25G APOSOR315037-5G
3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
3,6-Di-tert-butylcarbazole
Formula: C₂₀H₂₅N
Peso molecolare: 279,43 g/mol
Punto di fusione: 232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425849
CAS Number: 37500-95-1