Stampa…
2,7-Di-tert-butylfluorene
Fornitore: Apollo Scientific
OR315036-25G OR315036-5G
APOSOR315036-25GEA 61.1 EUR
APOSOR315036-25G APOSOR315036-5G
2,7-Di-tert-butylfluorene
2,7-Di-tert-butylfluorene
Formula: C₂₁H₂₆
Peso molecolare: 278,43 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093998
CAS Number: 58775-05-6