Stampa…
Acido Piruvico 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
OR315034-100G OR315034-500G OR315034-2.5KG
APOSOR315034-100GEA 109 EUR
APOSOR315034-100G APOSOR315034-500G APOSOR315034-2.5KG
Acido Piruvico 98%
Acido Piruvico
Formula: C₃H₄O₃
Peso molecolare: 88,06 g/mol
Punto di ebollizione: 164…166 °C
Punto di fusione: 44541 °C
Densità: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002585
CAS Number: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II