Stampa…
Caronic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic Anhydride, 6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
OR315033-100G OR315033-25G OR315033-5G
APOSOR315033-100GEA 101 EUR
APOSOR315033-100G APOSOR315033-25G APOSOR315033-5G
Caronic anhydride
Caronic anhydride
Formula: C₇H₈O₃
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751198
CAS Number: 67911-21-1