2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR315029-1G
OR315029-5G
APOSOR315029-1GEA
149
EUR
APOSOR315029-1G
APOSOR315029-5G
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₂Cl₅N Peso molecolare: 265,3518 g/mol Punto di ebollizione: 278…279 °C Densità: 1,636 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 65,56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03701543 CAS Number: 69045-83-6 |