Stampa…
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315028-1G OR315028-5G
APOSOR315028-1GEA 29 EUR
APOSOR315028-1G APOSOR315028-5G
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₁Cl₂N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137799
CAS Number: 94166-62-8