Stampa…
3-Amino-2-pyridone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
OR315027-1G OR315027-25G OR315027-5G
APOSOR315027-1GEA 51 EUR
APOSOR315027-1G APOSOR315027-25G APOSOR315027-5G
3-Amino-2-pyridone 98%
3-Amino-2-pyridone
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411556
CAS Number: 33630-99-8