Stampa…
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315024-100G OR315024-25G OR315024-500G
APOSOR315024-100GEA 120 EUR
APOSOR315024-100G APOSOR315024-25G APOSOR315024-500G
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006393
CAS Number: 499-81-0