Stampa…
Methyl-2,3-dichlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3-dichlorobenzoate, 2,3-Dichlorobenzoic acid methyl ester
OR315022-100G OR315022-25G OR315022-5G
APOSOR315022-100GEA 271 EUR
APOSOR315022-100G APOSOR315022-25G APOSOR315022-5G
Methyl-2,3-dichlorobenzoate
Methyl-2,3-dichlorobenzoate
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 205,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061099
CAS Number: 2905-54-6