Stampa…
D-(+)-Malic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR315008-100G OR315008-25G
APOSOR315008-100GEA 84.1 EUR
APOSOR315008-100G APOSOR315008-25G
D-(+)-Malic acid
D-(+)-Malic acid
Formula: C₄H₆O₅
Punto di fusione: 100…104 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004245
CAS Number: 636-61-3
EINECS: 211-262-2