Stampa…
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
OR315007-10G OR315007-250G OR315007-50G
APOSOR315007-10GEA 72.7 EUR
APOSOR315007-10G APOSOR315007-250G APOSOR315007-50G
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di fusione: 14…15 °C
Densità: 0,951 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063747
CAS Number: 1121-22-8
UN: 2735
ADR: 8,II