(R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
OR315005-100G
OR315005-25G
OR315005-5G
APOSOR315005-100GEA
94.5
EUR
APOSOR315005-100G
APOSOR315005-25G
APOSOR315005-5G
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Formula:
C₈H₇ClO₃ Peso molecolare: 186,59 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00798429 CAS Number: 52950-18-2 |