(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₁₃O₄P Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010045 CAS Number: 39648-67-4 |