Stampa…
Diethyl(3-pyridyl)borane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Diethylboryl)pyridine
OR315000-100G OR315000-25G OR315000-5G
APOSOR315000-100GEA 250 EUR
APOSOR315000-100G APOSOR315000-25G APOSOR315000-5G
Diethyl(3-pyridyl)borane
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formula: C₉H₁₄BN
Peso molecolare: 147,03 g/mol
Punto di fusione: 172…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012348
CAS Number: 89878-14-8