Stampa…
3-Nitro-4-picoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methyl-3-nitropyridine
OR3148-25G OR3148-1G OR3148-5G
APOSOR3148-25GEA 344 EUR
APOSOR3148-25G APOSOR3148-1G APOSOR3148-5G
3-Nitro-4-picoline 96%
3-Nitro-4-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di ebollizione: 238 °C
Punto di fusione: 24…28 °C
Densità: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051829
CAS Number: 5832-44-0