Stampa…
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 108…111 °C/20mmHg
Punto di fusione: 41…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234272
CAS Number: 5444-01-9