Stampa…
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
OR3145-25G OR3145-100G
APOSOR3145-25GEA 46.6 EUR
APOSOR3145-25G APOSOR3145-100G
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,03 g/mol
Punto di fusione: 155…161 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460094
CAS Number: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9