Stampa…
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3137-25G OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA 40.6 EUR
APOSOR3137-25G APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006316
CAS Number: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9