Stampa…
9-Bromo-1-nonanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-Bromononan-1-ol
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 66.9 EUR
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Bromo-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Formula: C₉H₁₉BrO
Peso molecolare: 223,15 g/mol
Punto di ebollizione: 125…126 °C/2mmHg
Punto di fusione: 33…35 °C
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063348
CAS Number: 55362-80-6