Stampa…
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-Dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-Dimethoxy-2-butanone
OR3133-1G OR3133-25G OR3133-5G
APOSOR3133-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3133-1G APOSOR3133-25G APOSOR3133-5G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,159 g/mol
Punto di ebollizione: 145…146 °C
Densità: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075266
CAS Number: 21983-72-2
UN: 1224
ADR: 3,III