Stampa…
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxyisonicotinaldehyde, 2-Hydroxy-4-formylpyridine
OR313101-1G OR313101-250MG
APOSOR313101-1GEA 140 EUR
APOSOR313101-1G APOSOR313101-250MG
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₅NO₂
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788455
CAS Number: 188554-13-4