Stampa…
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR313096-1G OR313096-5G OR313096-25G
APOSOR313096-1GEA 55.3 EUR
APOSOR313096-1G APOSOR313096-5G APOSOR313096-25G
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Punto di fusione: 110,5…111.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07783652
CAS Number: 7310-94-3