Stampa…
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
OR313095-1G OR313095-5G
APOSOR313095-1GEA 71.3 EUR
APOSOR313095-1G APOSOR313095-5G
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Peso molecolare: 263,52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566565
CAS Number: 74733-30-5